Learn More
1,3-Diaminopropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11483914
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
1,3-Diaminopropane is commonly used in the preparation of cholinesterase inhibitors and thrombosis inhibitors. It is also used as a polymer cross linkage agent, polyurethane extender and spray coatings. It is involved in the preparation of agrochemicals and pharmaceutical intermediates. Further, it acts as a building block in the synthesis of heterocyclic compounds, which finds application in textile finishing. In addition to this, it is used as a ligand and form coordination complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,3Le -diaminopropane est couramment utilisé dans la préparation des inhibiteurs de cholinestérase et des inhibiteurs de thrombose. Il est également utilisé comme agent de réticulation en polymère, extenseur en polyuréthane et revêtements de pulvérisation. Il participe à la préparation des produits agrochimiques et des produits pharmaceutiques intermédiaires. En outre, il agit comme un bloc de construction dans la synthèse de composés hétérocycliques, qui trouve l’application dans la finition textile. En outre, il est utilisé comme ligand et forme des complexes de coordination.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants forts et le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-76-2
Formule moléculaire C3H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 74.127
Numéro MDL MFCD00008228
Clé InChI XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diaminopropane, 1,3-propanediamine, trimethylenediamine, 1,3-propylenediamine, propandiamine, alpha,omega-propanediamine, unii-cb3isl56kg, ccris 4054, 1,3-propane diamine, cb3isl56kg
CID PubChem 428
ChEBI CHEBI:15725
Nom IUPAC propane-1,3-diamine
SMILES C(CN)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Diaminopropane
Point de fusion -12°C
Densité 0.888
pH >12
Point d’ébullition 134°C to 136°C
Point d’éclair 48°C (118°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.4573
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2734
Beilstein 605277
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 74.13
Pourcentage de pureté 98%