Learn More
1,3-diaminocyclohexane, +95 %, mélange d’isomères cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10684363
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Diaminocyclohexane
Note relative au nom Mixture of isomers
CAS 3385-21-5
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 0.9500g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (sum of cis and trans) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H14N2
Formule linéaire C6H10(NH2)2
Indice de réfraction 1.49
Numéro MDL MFCD00059563
Quantité 10 mL
Gravité spécifique 0.95
Synonyme 1,3-diaminocyclohexane, 1,3-cyclohexanediamine, cyclohex-1,3-ylenediamine, ccris 6679, 2,4-diaminocyclohexane, acmc-20ap4j, 1,3-diamino-cyclohexane, cyclohexane-1.3-diamine, rac-1,3-cyclohexanediamine, 1r,3s-3-azaniumylcyclohexyl azanium
Clé InChI GEQHKFFSPGPGLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(CC(C1)N)N
Nom IUPAC cyclohexane-1,3-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
CID PubChem 18814
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 95+%
Forme physique Liquide