Learn More
1,3-di-tert-butylbenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4812572 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 13428638
Marque: Thermo Scientific Acros 448890010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1014-60-4 | C14H22 | 190.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1014-60-4
Formule moléculaire C14H22
Poids moléculaire (g/mol) 190.33
Numéro MDL MFCD00008830
Clé InChI ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-di-tert-butylbenzene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl, benzene, m-di-tert-butyl, m-di-tert-butylbenzene, 1,3-di-t-butylbenzene, 1,3-ditert-butyl-benzene, 1,3-ditertiarybutylbenzene, 1,3-di-tert-butyl-benzene, acmc-1bo58, 1,3-bis tert-butyl benzene
CID PubChem 136810
Nom IUPAC 1,3-di-tert-butylbenzene
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Di-tert-butylbenzene
Point de fusion 10.0°C to 11.0°C
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 106.0°C to 107.0°C (18.0 mmHg)
Point d’éclair 84°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CC6H4C(CH3)3
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.86
Poids de la formule 190.33
Pourcentage de pureté 99%