Learn More
1,3-cyclooctadiène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358475
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1700-10-3
Formule moléculaire C8H12
Poids moléculaire (g/mol) 108.18
Numéro MDL MFCD00001751
Clé InChI RRKODOZNUZCUBN-CCAGOZQPSA-N
Synonyme 1,3-cyclooctadiene, cyclooctadiene, 1z,3z-cycloocta-1,3-diene, cis,cis-1,3-cyclooctadiene, cycloocta-1,3-diene, 1,3-cyclooctadiene, z,z, cyclooctadienes, 1.3-cyclooctadiene, 1e,3z-1,3-cyclooctadiene, 1,3-cod
CID PubChem 299882
Nom IUPAC (1Z,3Z)-cycloocta-1,3-diene
SMILES C1CC\C=C/C=C\C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Cyclooctadiene
Point de fusion -53°C
Densité 0.869
Point d’ébullition 142°C to 144°C
Point d’éclair 24°C (75°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.493
Quantité 25 g
Numéro UN UN2520
Beilstein 1901033
Poids de la formule 108.18
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Cyclooctadiene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,3-Cyclooctadiene