Learn More
1,3-Cyclohéxanedione, 97+ %, peut cont. Jusqu’à 1 % de NaCl, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11498983
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
1000 g
It is used as a nitisinone intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme intermédiaire nitisinone.
Solubilité
Soluble dans lʼeau (155 g/l) à 20°C, l’alcool, le chloroforme, l’acétone, le benzène à ébullition, l’éther (légèrement), le disulfure de carbone (légèrement) et l’éther de pétrole (légèrement).
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 504-02-9
Formule moléculaire C6H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.128
Numéro MDL MFCD00001585
Clé InChI HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-cyclohexanedione, dihydroresorcinol, 1,3-cyclohexandione, 1,3 cyclohexanedione, hydroresorcinol, resorcinol, dihydro, 1,3-cyclohexanone, unii-6uk3d2bxjt, 1,3-benzenediol, dihydro, 1,3-cyclohexane dione
CID PubChem 10434
ChEBI CHEBI:17766
Nom IUPAC Cyclohexane-1,3-dione
SMILES C1CC(=O)CC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Cyclohexanedione
Point de fusion 101°C to 105°C
Densité 1.1
Quantité 1000 g
Beilstein 385888
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,3178
Informations sur la solubilité Soluble in water (155g/L) at 20°C,alcohol,chloroform,acetone,boiling benzene,ether (slightly),carbon disulfide (slightly),and petr ether (slightly).
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté ≥97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Peut contenir jusqu’à 1 % de NaCl