Learn More
1,3-Cyclohéxanedione, 97+ %, peut cont. Jusqu’à 1 % de NaCl, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
1000 g
Description
It is used as a nitisinone intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée comme intermédiaire nitisinone.
Solubilité
Soluble dans lʼeau (155 g/l) à 20°C, l’alcool, le chloroforme, l’acétone, le benzène à ébullition, l’éther (légèrement), le disulfure de carbone (légèrement) et l’éther de pétrole (légèrement).
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Elle est utilisée comme intermédiaire nitisinone.
Solubilité
Soluble dans lʼeau (155 g/l) à 20°C, l’alcool, le chloroforme, l’acétone, le benzène à ébullition, l’éther (légèrement), le disulfure de carbone (légèrement) et l’éther de pétrole (légèrement).
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,3-Cyclohexanedione |
Point de fusion | 101°C to 105°C |
Densité | 1.1 |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 385888 |
Sensibilité | Light sensitive |
Merck Index | 14,3178 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (155g/L) at 20°C,alcohol,chloroform,acetone,boiling benzene,ether (slightly),carbon disulfide (slightly),and petr ether (slightly). |
Poids de la formule | 112.13 |
Pourcentage de pureté | ≥97% |