Learn More
1,3-cyclohexanediol, 98 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10385930
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 504-01-8
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00039458
Clé InChI RLMGYIOTPQVQJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-cyclohexanediol, resorcitol, 1,3-dihydroxycyclohexane, 1,3-benzenediol, hexahydro, cis-1,3-cyclohexandiol, trans-1,3-cyclohexanediol, trans-1,3-cyclohexanol, 1,3-cyclohexanediol,c&t, acmc-209ll9, acmc-209po7
CID PubChem 10433
Nom IUPAC Cyclohexane-1,3-diol
SMILES C1CC(CC(C1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Cyclohexanediol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 30°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 246°C to 247°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H10(OH)2
Indice de réfraction 1.4950 to 1.497
Quantité 100 g
Beilstein 06, 740
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide visqueux après fusion
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 1,3-Cyclohexanediol, mixture of cis and trans