Learn More
1,3-cyclohexadiène, 96 %, stailisé avec 0,1 % de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403997
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11403997
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19394.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 592-57-4 | C6H8 | 80.13 g/mol
1,3-Cyclohexadiene is used as a hydrogen donor in transfer hydrogenation. It is used in the conversion to benzene. It is useful in the study of proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-cyclohexadiène est utilisé comme donneur dʼhydrogène dans lʼhydrogénation par transfert. Il est utilisé dans la conversion au benzène. Il est utile dans lʼétude de la recherche en protéomique.
Solubilité
Légèrement miscible avec le méthanol. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-57-4
Formule moléculaire C6H8
Poids moléculaire (g/mol) 80.13
Numéro MDL MFCD00001532
Clé InChI MGNZXYYWBUKAII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-cyclohexadiene, cyclohexadiene, 1,2-dihydrobenzene, unii-jv5w0eg5bp, jv5w0eg5bp, 3-cyclohexen-1,2-ylene, 1,3-cyclohexadien, 1,3 cyclohexadiene, 2,4-cyclohexadiene, cyclohexadiene-1,3
CID PubChem 11605
ChEBI CHEBI:37610
Nom IUPAC cyclohexa-1,3-diène
SMILES C1CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Cyclohexadiene
Note relative au nom stabilized with 0.1% BHT
Point de fusion -89°C
Densité 0.847
Point d’ébullition 79°C to 81°C
Point d’éclair −8°C (−144°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.474
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 506024
Informations sur la solubilité Slightly miscible with methanol. Immiscible with water.
Poids de la formule 80.13
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Cyclohexadiene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,3-Cyclohexadiene