Learn More
1-(3-bromophényl)pipéridine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10025852
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(3-Bromophenyl)piperidine
CAS 84964-24-9
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H14BrN
Numéro MDL MFCD04108532
Quantité 1 g
Synonyme 1-3-bromophenyl piperidine, 3-bromophenyl piperidine, acmc-209pz4, n-3-bromophenyl piperidine, 1-piperidino-3-bromobenzene
Clé InChI PMTXPOLLPCSCBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)N1CCCCC1
Nom IUPAC 1-(3-bromophényl)piperidine
Poids moléculaire (g/mol) 240.14
CID PubChem 4961269
Poids de la formule 240.14
Pourcentage de pureté 97%