Learn More
1,3-Bis(trifluorométhyl)benzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11450163
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Code produit. 11450163
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11360.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 402-31-3 | C8H4F6 | 214.11 g/mol
1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene undergoes regioselective metalation and subsequent carboxylation at position 2 to give 2,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid. a convenient, selective synthesis of bis[2,4-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphane derivatives with 1,3-bis(trifluoromethyl)benzene as starting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-bis(trifluorométhyl)benzène subit une métalation régiosélective et une carboxylation subséquente en position 2 pour produire de l’acide 2,6-bis(trifluorométhyl)benzoïque. Synthèse sélective pratique des dérivés du bis[2,4-bis(trifluorométhyl)phényl]phosphane avec du 1,3-bis(trifluorométhyl)benzène comme produit de départ.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool, l’éther, le benzène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 402-31-3
Formule moléculaire C8H4F6
Poids moléculaire (g/mol) 214.11
Numéro MDL MFCD00000392
Clé InChI SJBBXFLOLUTGCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-bis trifluoromethyl benzene, benzene, 1,3-bis trifluoromethyl, 1,3-di trifluoromethyl benzene, 1,3-bis trifluoromethyl-benzene, m-bis trifluoromethyl benzene, m-ditrifluoromethylbenzene, hexafluoro-m-xylene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-m-xylene, mtf-tfm, a,a,a,a',a',a'-hexafluoro-m-xylene
CID PubChem 223106
Nom IUPAC 1,3-bis(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Bis (trifluoromethyl)benzene
Point de fusion -35°C
Densité 1.378
Point d’ébullition 115°C to 117°C
Point d’éclair 26°C (78°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.379
Quantité 50 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 2052589
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether,benzene.
Poids de la formule 214.11
Pourcentage de pureté ≥98%