Learn More
1,3-bis(hydroxyméthyl)urée, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11493067
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11493067
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16060.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 140-95-4 | C3H8N2O3 | 120.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-95-4
Formule moléculaire C3H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 120.11
Numéro MDL MFCD00014414
Clé InChI QUBQYFYWUJJAAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-bis hydroxymethyl urea, dimethylolurea, oxymethurea, n,n'-dimethylolurea, methural, carbamol, caurite, metural, urofix, protesine dmu
CID PubChem 8827
Nom IUPAC 1,3-bis(hydroxyméthyl)urée
SMILES OCNC(=O)NCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Bis(hydroxymethyl)urea
Point de fusion 124°C to 128°C
pH 7 to 8
Odeur Odorless
Formule linéaire (HOCH2NH)2C=O
Quantité 100 g
Poids de la formule 120.11
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique