Learn More
Chlorure de [1,3-bis(diphénylphosphino)propane]nickel(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10452251
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15629-92-2
Formule moléculaire C27H26Cl2NiP2
Poids moléculaire (g/mol) 542.04
Numéro MDL MFCD00015318
Clé InChI REQVOKPBMSCTNI-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 131675641
Nom IUPAC 3-diphénylphosphanylpropyl(diphényl)phosphane ; nickel ; dichlorhydrate
SMILES Cl[Ni++]Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II) chloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 213.0°C
Analyse élémentaire 98.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Fieser 06,50; 15,122
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 542.04
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • ¢1,3-Bis(diphenylphosphino)propane!nickel(II) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.