Learn More
1,3-bis(diphénylphosphino)propane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10227223
1,3-bis(diphénylphosphino)propane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10227223
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10227223
Marque: Thermo Scientific Acros 310050250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6737-42-4
Formule moléculaire C27H26P2
Poids moléculaire (g/mol) 412.45
Numéro MDL MFCD00003050
Clé InChI LVEYOSJUKRVCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-bis diphenylphosphino propane, dppp, trimethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,3-propanediylbis diphenyl, 3-diphenylphosphanyl propyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanylpropyl diphenyl phosphane, 1,3-bis diphenyphosphino propane, 1,3-bis diphenylphosphino propane dppp, bis 1,3-diphenylphosphino propane, 1,3-bis-diphenylphosphino propaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 81219
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Bis(diphenylphosphino)propane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 57.0°C to 63.0°C
Analyse élémentaire 96.0% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2P(CH2)3P(C6H5)2
Quantité 25 g
Merck Index 15,1254
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Nom IUPAC 3-diphénylphosphanylpropyl(diphényl)phosphane
Poids de la formule 412.46
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Granulés ou poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0458139 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2023 Catalog Number310050050,310050250,310051000
Numéro de lotA0451616 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number310050050,310050250,310051000
Numéro de lotA0395451 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number310050050,310050250,310051000
Numéro de lotA0412093 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number310050050,310050250,310051000
Numéro de lotA0422658 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/03/2022 Catalog Number310050050,310050250,310051000
Nom du produit
1,3-bis(diphénylphosphino)propane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >