Learn More
1,3-bis(diphénylphosphino)propane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419763
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11419763
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12931.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6737-42-4 | C27H26P2 | 412.45 g/mol
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane is used as a bidentate ligand in coordination chemistry and form complex dichloro(1,3-bis(diphenylphosphino)propane)nickel by reacting with nickel(II) chloride. This complex is used as a catalyst for Kumada coupling reaction. It also acts as a ligand for palladium(II) catalysts which is useful for the co-polymerization of carbon monoxide and ethylene to get polyketones. Further, it is employed in palladium-catalyzed arylation under Heck reaction and Suzuki reaction. In addition to this, it serves as a catalyst for Negishi coupling and Sonogashira coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-bis(diphénylphosphino)propane est utilisé comme ligand bidentate en chimie de coordination et forme un complexe dichloro(1,3-bis(diphénylphosphino)propane)nickel par réaction avec le chlorure de nickel(II). Ce complexe est utilisé comme catalyseur dans la réaction de couplage de Kumada. Il intervient aussi en tant que ligand pour catalyseurs au palladium(II), ce qui est utile dans la co-polymérisation du monoxyde de carbone et de l’éthylène afin d’obtenir des polycétones. En outre, il est utilisé pour l’arylation catalysée par le palladium dans le cadre d’une réaction de Heck et d’une réaction de Suzuki. Par ailleurs, il sert aussi de catalyseur dans la réaction de couplage de Negishi et la réaction de couplage de Sonogashira.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6737-42-4
Formule moléculaire C27H26P2
Poids moléculaire (g/mol) 412.45
Numéro MDL MFCD00003050
Clé InChI LVEYOSJUKRVCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-bis diphenylphosphino propane, dppp, trimethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,3-propanediylbis diphenyl, 3-diphenylphosphanyl propyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanylpropyl diphenyl phosphane, 1,3-bis diphenyphosphino propane, 1,3-bis diphenylphosphino propane dppp, bis 1,3-diphenylphosphino propane, 1,3-bis-diphenylphosphino propane
CID PubChem 81219
Nom IUPAC 3-diphénylphosphanylpropyl(diphényl)phosphane
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Point de fusion 58°C to 63°C
Formule linéaire (C6H5)2P(CH2)3P(C6H5)2
Quantité 5 g
Beilstein 2821785
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 412.46
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane