Learn More
Chlorure de 1,3-bis(2,6-diisopropylphényl)imidazolidinium, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10210423
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 258278-25-0
Formule moléculaire C27H39ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 427.07
Numéro MDL MFCD07369796
Clé InChI LWPXTYZKAWSRIP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium chloride, sipr.hcl, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-imidazolidinium-chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolidinium chloride, n,n'-2,6-diisopropylphenyl dihydroimidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-4,5-dihydro-1??-imidazol-1-ylium chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolinium chloride?, 1,3-bis-2,6-diisopropylphenyl imidazolidinium chloride, 1,3-bis-2,6-diisopropylphenyl imidazolidiniumchloride, 1,3-bis 2,6-bis isopropyl phenyl imidazolin-3-ium chloride
CID PubChem 2734918
Nom IUPAC 1,3-bis[2,6-bis(propan-2-yl)phenyl]-4,5-dihydro-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium
SMILES [Cl-].CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N1CC[N+](=C1)C1=C(C=CC=C1C(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Bis(2, 6-diisopropylphenyl)imidazolidinium chloride
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 427.07
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre cristalline