Learn More
1,3-Benzodioxol-4-ylméthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-2694628
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
Code produit. 10523012
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC01709CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 769-30-2
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD02681980
Clé InChI XVCMMPXFVAHHQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo d 1,3 dioxol-4-ylmethanol, 1,3-benzodioxole-4-methanol, 2h-1,3-benzodioxol-4-ylmethanol, benzo 1,3 dioxol-4-yl-methanol, 1,3-benzodioxol-4-yl-methanol, 1,3-benzodioxol-4-yl methanol, 2,3-methylenedioxy benzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, benzo d 1,3 dioxol-7-yl methanol, 2h-benzo d 1,3-dioxolen-4-ylmethan-1-ol
CID PubChem 2776187
Nom IUPAC 1,3-benzodioxol-4-ylméthanol
SMILES C1OC2=CC=CC(=C2O1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Benzodioxol-4-ylmethanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 97%