Learn More
1-(3-aminophényl)éthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
48.30€ - 161.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2454-37-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H11NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.182 |
Numéro MDL | MFCD00007798 |
Clé InChI | QPKNDHZQPGMLCJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-3-aminophenyl ethanol, 3-1-hydroxyethyl aniline, m-1-hydroxyethyl aniline, m-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, m-aminophenyl methyl carbinol, 1-3-aminophenyl ethan-1-ol, 3-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, benzyl alcohol, m-amino-alpha-methyl, 3-aminophenyl-1-ethanol, benzyl alcohol, m-amino-.alpha.-methyl |
CID PubChem | 222461 |
Nom IUPAC | 1-(3-aminophényl)éthanol |
SMILES | CC(C1=CC(=CC=C1)N)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11372546
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06513.14 |
25 g |
48.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11382546
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06513.22 |
100 g |
161.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2454-37-7 | |
137.182 | |
QPKNDHZQPGMLCJ-UHFFFAOYSA-N | |
222461 | |
CC(C1=CC(=CC=C1)N)O |
C8H11NO | |
MFCD00007798 | |
1-3-aminophenyl ethanol, 3-1-hydroxyethyl aniline, m-1-hydroxyethyl aniline, m-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, m-aminophenyl methyl carbinol, 1-3-aminophenyl ethan-1-ol, 3-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, benzyl alcohol, m-amino-alpha-methyl, 3-aminophenyl-1-ethanol, benzyl alcohol, m-amino-.alpha.-methyl | |
1-(3-aminophényl)éthanol |
Spécification
1-(3-Aminophenyl)ethanol | |
66°C to 69°C | |
157°C (314°F) | |
MFCD00007798 | |
1-3-aminophenyl ethanol, 3-1-hydroxyethyl aniline, m-1-hydroxyethyl aniline, m-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, m-aminophenyl methyl carbinol, 1-3-aminophenyl ethan-1-ol, 3-amino-alpha-methylbenzyl alcohol, benzyl alcohol, m-amino-alpha-methyl, 3-aminophenyl-1-ethanol, benzyl alcohol, m-amino-.alpha.-methyl | |
CC(C1=CC(=CC=C1)N)O | |
137.182 | |
137.18 |
2454-37-7 | |
217°C | |
C8H11NO | |
2802415 | |
QPKNDHZQPGMLCJ-UHFFFAOYSA-N | |
1-(3-aminophényl)éthanol | |
222461 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 219-525-3
missing translation for 'rtecsNumber' : DN5600000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante