Learn More
1-[3-amino-5-(4-chlorophényl)-2-thiényl]ethan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10643455
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 175137-02-7
Formule moléculaire C12H10ClNOS
Poids moléculaire (g/mol) 251.73
Numéro MDL MFCD00068162
Clé InChI DLQVOIFYJQATMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thienyl ethan-1-one, 1-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophen-2-yl ethanone, 2-acetyl-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene, ethanone,1-3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thienyl, 1-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophen-2-yl ethan-1-one
CID PubChem 2777494
SMILES CC(=O)C1=C(N)C=C(S1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[3-Amino-5-(4-chlorophenyl)-2-thienyl]ethan-1-one
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Nom IUPAC 1-[3-amino-5-(4-chlorophényle)thiophène-2-yle]éthanone
Poids de la formule 251.74
Pourcentage de pureté 97%