Learn More
Acide 1,3,5-triméthyl-1H-pyrazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 154.17 |
| Pourcentage de pureté | 97% |