Learn More
1,3,5-triéthylbenzène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15467378
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
,3,5-Triethylbenzene was used as a supramoelcular template to organize molecular-recognition elements. It was also used to synthesize a series of di- and trinucleating ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le ,3,5-triéthylbenzène a été utilisé comme modèle supramoléculaire pour organiser les éléments de reconnaissance moléculaire. Il a également été utilisé pour synthétiser une série de ligands di et trinucléants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool, l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-25-0
Formule moléculaire C12H18
Poids moléculaire (g/mol) 162.28
Numéro MDL MFCD00009261
Clé InChI WJYMPXJVHNDZHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1,3,5-triethyl, unii-02k328wwzq, 1,5-triethylbenzene, pubchem19794, benzene,3,5-triethyl, 1,3,5-triethyl benzene, ksc493q9l, wjympxjvhndzhd-uhfffaoysa, 1,3,5-triethylbenzene, 1,3,5-triethylbenzene, technical grade
CID PubChem 7602
Nom IUPAC 1,3,5-Triéthylbenzène
SMILES CCC1=CC(CC)=CC(CC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Triethylbenzene
Densité 0.862
Point d’ébullition 215°C
Point d’éclair 76°C (169°F)
Indice de réfraction 1.495
Quantité 5 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 2039481
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether.
Poids de la formule 162.27
Pourcentage de pureté 95%