Learn More
Sel trisodique de 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol, solution à environ 15 % dans l‘eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10714755
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17766-26-6
Formule moléculaire C3N3Na3S3
Poids moléculaire (g/mol) 243.22
Clé InChI YQHCWFVOBRIHOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, trisodium salt, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, trithiocyanuric acid trisodium
CID PubChem 66735895
Nom IUPAC sodium ; 1,3,5-triazinane-2,4,6-trithione
SMILES C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1.[Na].[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt
Point de fusion -3°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1200g/mL
Point d’ébullition 101°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 L
Gravité spécifique 1.12
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Viscosité 1.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 243.22
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, approx. 15% solution in water