Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,3,4,6-Tetra-O-acétyl-bêta-D-glucopyranose
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
50 g
Description
NSC 82044 is a potential metabolic inhibitor of cellular-membrane glycoconjugates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le NSC 82044 est un inhibiteur métabolique potentiel des glycoconjugués des membranes cellulaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau à10 mg/ml
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez-le dans un endroit frais.
Le NSC 82044 est un inhibiteur métabolique potentiel des glycoconjugués des membranes cellulaires.
Solubilité
Soluble dans l’eau à10 mg/ml
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez-le dans un endroit frais.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucosamine hydrochloride |
Couleur | Marron à blanc |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in water at 10mg/ml |
Poids de la formule | 383.78 |
Forme physique | Poudre |