Learn More
Acétate d’éther monométhylique de 1,2-propanediol, 99 %, stab. avec 50 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11388266
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1000 mL
2500 mL
108-65-6
C6H12O3
132.159
MFCD00038500
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
1-methoxy-2-propyl acetate, pgmea, 2-acetoxy-1-methoxypropane, propylene glycol monomethyl ether acetate, propylene glycol methyl ether acetate, 1-methoxy-2-acetoxypropane, 2-propanol, 1-methoxy-, acetate, 2-methoxy-1-methylethyl acetate, propyleneglycol monomethyl ether acetate, acetic acid, 2-methoxy-1-methylethyl ester
7946
1-méthoxypropan-2-acétate d’yle
CC(COC)OC(=O)C
108-65-6
C6H12O3
132.159
MFCD00038500
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
1-methoxy-2-propyl acetate, pgmea, 2-acetoxy-1-methoxypropane, propylene glycol monomethyl ether acetate, propylene glycol methyl ether acetate, 1-methoxy-2-acetoxypropane, 2-propanol, 1-methoxy-, acetate, 2-methoxy-1-methylethyl acetate, propyleneglycol monomethyl ether acetate, acetic acid, 2-methoxy-1-methylethyl ester
7946
1-méthoxypropan-2-acétate d’yle
CC(COC)OC(=O)C
1,2-Propanediol monomethyl ether acetate is used as a solvent for paints, inks, lacquers, varnishes, cleaners and coatings. It is also used as a solvent for degreasing circuit boards and in food contact applications. Further, it is used in photoresist formulations in the semiconductor industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate d’éther monométhylique de 1,2-propanediol est utilisé comme solvant pour les peintures, les encres, les laques, les vernis, les nettoyants et les revêtements. Il est également utilisé comme solvant pour dégraisser les circuits imprimés et pour les applications au contact des aliments. De plus, il est utilisé dans les formulations photorésistantes dans l’industrie des semi-conducteurs.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes, les agents réducteurs, les acides et les alcalis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate
Note relative au nom stabilized with 50ppm BHT
Point de fusion -67°C
Densité 0.968
pH 4
Point d’ébullition 145°C to 146°C
Point d’éclair 43°C (109°F)
Odeur Ester-like
Indice de réfraction 1.402
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN3272
Beilstein 1751656
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 99%