Learn More
1,2-propanediol, ACS, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11450520
Click to view available options
:
500 ml
Code produit. 11450520
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 030948.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
En tant que substitut de l’éthylène glycol et du glycérol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Propanediol
CAS 57-55-6
Point de fusion °C to 60°C
Densité 1.036
Point d’ébullition 186°C to 188°C
Point d’éclair 107°C (225°F)
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule moléculaire C3H8O2
Indice de réfraction 1.432
Numéro MDL MFCD00064272
Quantité 500 mL
Beilstein 1340498
Sensibilité Hygroscopic
Synonyme 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
Informations sur la solubilité Miscible with water,acetone,chloroform. Soluble in ether
Clé InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CO)O
Nom IUPAC propane-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 76.095
CID PubChem 1030
ChEBI CHEBI:16997
Poids de la formule 76.1
Qualité ACS
Forme physique Liquide