Learn More
1-(2-Phényl-1,3-thiazol-4-yl)ethan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
93.40€ - 473.00€
Identifiants chimiques
CAS 10045-52-0
Formule moléculaire C11H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 203.259
Numéro MDL MFCD00068112
Clé InChI ZOOGZFPRAKXWKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-phenylthiazol-4-yl ethanone, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-one, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethanone, 4-acetyl-2-phenylthiazole, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanone, ethanone, 1-2-phenyl-4-thiazolyl, 4-acetyl-2-phenyl-1,3-thiazole, maybridge1_008631, buttpark 15357-18, 2-phenyl-4-acetylthiazole
CID PubChem 604819
Nom IUPAC 1-(2-phényl-1,3-thiazol-4-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CSC(=N1)C2=CC=CC=C2
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10364682
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
SPB03431DA
1 g
93.40€
1g
10502473
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
SPB03431EA
10 g
473.00€
10g
Identifiants chimiques
10045-52-0
203.259
ZOOGZFPRAKXWKI-UHFFFAOYSA-N
604819
CC(=O)C1=CSC(=N1)C2=CC=CC=C2
C11H9NOS
MFCD00068112
1-2-phenylthiazol-4-yl ethanone, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-one, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethanone, 4-acetyl-2-phenylthiazole, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanone, ethanone, 1-2-phenyl-4-thiazolyl, 4-acetyl-2-phenyl-1,3-thiazole, maybridge1_008631, buttpark 15357-18, 2-phenyl-4-acetylthiazole
1-(2-phényl-1,3-thiazol-4-yl)éthanone
Spécification
1-(2-Phenyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethan-1-one
95.0
Flacon en verre ambré
MFCD00068112
ZOOGZFPRAKXWKI-UHFFFAOYSA-N
1-(2-phényl-1,3-thiazol-4-yl)éthanone
604819
95%
10045-52-0
95%
C11H9NOS
1-2-phenylthiazol-4-yl ethanone, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-one, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethanone, 4-acetyl-2-phenylthiazole, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanone, ethanone, 1-2-phenyl-4-thiazolyl, 4-acetyl-2-phenyl-1,3-thiazole, maybridge1_008631, buttpark 15357-18, 2-phenyl-4-acetylthiazole
CC(=O)C1=CSC(=N1)C2=CC=CC=C2
203.259
203.26