Learn More
1-[2-nitro-4-(trifluorométhyl)phényl]pipérazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10202822
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 58315-38-1
Formule moléculaire C11H12F3N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 275.231
Numéro MDL MFCD00052613
Clé InChI YOBUPGXTLFRIJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl-piperazine, n-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 1-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenyl-piperazine, piperazine,1-2-nitro-4-trifluoromethyl phenyl
CID PubChem 2771407
Nom IUPAC 1-[2-nitro-4-(trifluorométhyl)phényl]piperazine
SMILES C1CN(CCN1)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 275.23
Pourcentage de pureté 97%