Learn More
1-(2-Hydroxyethyl)pipérazine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11488780
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
1-Piperazineethanol is a hydroxyalkyl substituted pieprazine used in the preparation of pharmaceutical compounds. It is also used as an Intermediate in the manufacture of polyurethane catalysts, corrosion inhibitors, surfactants, synthetic fibers, pharmaceuticals. It is also used to synthesize triethylenediamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-pipérazineéthanol est une pieprazine substituée par hydroxyalkyle et utilisée dans la préparation de composés pharmaceutiques. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de catalyseurs de polyuréthane, d’inhibiteurs de corrosion, de surfactants, de fibres synthétiques, de produits pharmaceutiques. Il est également utilisé pour synthétiser la triéthylènediamine.
Solubilité
Miscible à l’eau. Miscible également à l’éthanol, l’acétone, l’éther benzène. Non miscible à l’hexane.
Remarques
Hygroscopique. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-76-4
Formule moléculaire C6H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 130.191
Numéro MDL MFCD00005970
Clé InChI WFCSWCVEJLETKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-hydroxyethyl piperazine, 1-piperazineethanol, 1-2-hydroxyethyl piperazine, hydroxyethylpiperazine, 2-1-piperazinyl ethanol, 2-hydroxyethylpiperazine, 2-piperazinoethanol, 2-piperazin-1-yl ethan-1-ol, 1-piperazinethanol, 4-2-hydroxyethyl piperazine
CID PubChem 7677
Nom IUPAC 2-pipérazin-1-ylethanol
SMILES C1CN(CCN1)CCO
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Point de fusion -39°C
Densité 1.06
pH 12.3
Point d’ébullition 242°C to 246°C
Point d’éclair 135°C (275°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.5065
Quantité 10 g
Beilstein 104361
Informations sur la solubilité Miscible with water. Also miscible in ethanol,acetone,ether benzene. Immiscible in hexane.
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.