Learn More
Acide 1,2-éthylènediphosphonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11337605
Acide 1,2-éthylènediphosphonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11337605
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11337605
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L05828.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6145-31-9
Formule moléculaire C2H8O6P2
Poids moléculaire (g/mol) 190.028
Numéro MDL MFCD00013958
Clé InChI XYJLPCAKKYOLGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-ethylenediphosphonic acid, 1,2-ethanediphosphonic acid, phosphonic acid, ethylenedi, phosphonic acid, 1,2-ethanediylbis, 1,2-ethanebisphosphonic acid, 1,2-ethanediylbisphosphonic acid, ethylenediphosphonic acid, phosphonic acid, ethylenedi-6ci,7ci,8ci, ethane-1,2-diylbis phosphonicacid, ethylenebisphosphonic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 80247
Nom IUPAC Acide 2-phosphonoéthylphosphonique
SMILES C(CP(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Ethylenediphosphonic acid
Point de fusion 217°C to 221°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1780250
Poids de la formule 190.03
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10212828 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL05828.14,L05828.06
Numéro de lot10136733 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL05828.14,L05828.06
Numéro de lot10236247 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL05828.14,L05828.06
Numéro de lot10196270 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberL05828.14,L05828.06
Numéro de lotGBFA013574 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberL05828.14,L05828.06
Nom du produit
Acide 1,2-éthylènediphosphonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >