Learn More
1,2-diphényléthane, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11457556
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1,2-Diphenylethane is used as solvent for nitro fibre and in synthesis of other organic chemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-diphényléthane est utilisé comme solvant pour la fibre de nitro et dans la synthèse d’autres produits chimiques organiques.
Solubilité
Soluble dans l’éther, le chloroforme
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-29-7
Formule moléculaire C14H14
Poids moléculaire (g/mol) 182.27
Numéro MDL MFCD00004796
Clé InChI QWUWMCYKGHVNAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-diphenylethane, bibenzyl, dibenzyl, s-diphenylethane, 2-phenylethyl benzene, 1,2-dihydrostilbene, dibenzil, sym-diphenylethane, dihydrostilbene, benzene, 1,1'-1,2-ethanediyl bis
CID PubChem 7647
ChEBI CHEBI:34047
Nom IUPAC 2-Phényléthylbenzène
SMILES C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Diphenylethane
Point de fusion 50°C to 53°C
Densité 1.013
Point d’ébullition 284°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 508068
Merck Index 14,1198
Informations sur la solubilité Soluble in ether, chloroform
Poids de la formule 182.27
Pourcentage de pureté ≥98%