missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Diméthoxyéthane, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
Description
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Analyte | N° CAS | Concentration |
---|---|---|
1,2-Diméthoxyéthane | 110-71-4 | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,2-Dimethoxyethane |
CAS | 110-71-4, 67-56-1 |
Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
% min. CAS | 0.1, 99.9 |
Quantité | 1 mL |
% max. CAS | 0.1, 99.9 |
Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
Formule moléculaire | C4H10O2 |
Clé InChI | XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H331-Toxique par inhalation.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, 1,2-dimethoxyethane
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'