Learn More
1,2-diméthoxyéthane, CHROMASOLV™, pour HPLC, 99,9 %, sans inhibiteur, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15653120
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dimethoxyethane
Note relative au nom CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%, inhibitor-free
CAS 110-71-4
% max. CAS ≤100.0000%
Point de fusion -58°C (literature)
Densité 0.867 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 85°C
Point d’éclair −2°C
Conditionnement Bouteille en verre
Formule moléculaire C4H10O2
Formule linéaire CH3OCH2CH2OCH3
Numéro MDL MFCD00008502
Quantité 1 L
Numéro UN UN2252
Beilstein 1209237
Synonyme monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
Clé InChI XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCOC
Nom IUPAC 1,2-diméthoxyéthane
Poids moléculaire (g/mol) 90.122
CID PubChem 8071
ChEBI CHEBI:42263
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté >99.85%
Qualité HPLC