Learn More
1,2-diméthoxyéthane, ≥ 99 %, qualité réactif, sans inhibiteur, Honeywell™ Code produit.: 15657840
1,2-diméthoxyéthane, ≥ 99 %, qualité réactif, sans inhibiteur, Honeywell™
Code produit. 15657840 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Flacon en verre
Code produit. 15657840
Marque: Honeywell Research Chemicals E274081L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Qualité réactif, sans inhibiteur, ≥ 99 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-71-4
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.122
Numéro MDL MFCD00008502
Clé InChI XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl etherAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8071
ChEBI CHEBI:42263
Nom IUPAC 1,2-diméthoxyéthane
SMILES COCCOC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dimethoxyethane
Point de fusion -58°C
Couleur Incolore
Densité 0.867g/mL at 25°C
pH Neutral
Point d’ébullition 85°C (1013 hPa)
Point d’éclair −2°C (28.4°F)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OCH2CH2OCH3
Quantité 1 L
Numéro UN UN2252
Beilstein 1209237
Densité de vapeur 3.1 (20°C, vs air)
Poids de la formule 90.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dimethoxyethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,2-dimethoxyethane
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1,2-diméthoxyéthane, ≥ 99 %, qualité réactif, sans inhibiteur, Honeywell™ >