Learn More
1,2-diméthoxyéthane, 99+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10090110
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Spécification
CAS 110-71-4
Point de fusion -69°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 84°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C4H10O2
Numéro MDL 8502
Quantité 500 mL
Synonyme monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
Clé InChI XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCOC
Nom IUPAC 1,2-diméthoxyéthane
Poids moléculaire (g/mol) 90.122
CID PubChem 8071
Densité de vapeur 3.1
ChEBI CHEBI:42263
Poids de la formule 90.12g/mol
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylene glycol dimethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.