Learn More
Acide 1,2-dihydroxybenzène-3,5-disulfonique, sel disodique, pur, indicateur de métal, Fisher Chemical
Code produit. 10448210
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Spécification
Point de fusion 300°C
CAS 149-45-1
Couleur Blanc
Forme physique Solide en poudre
Quantité 25 g
Formule moléculaire C6H10Na2O8S2
Numéro MDL 149531
Synonyme tiron, tiferron, sodium catechol sulfate, disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate, 3,5-disulfocatechol disodium salt, sodium pyrocatechol-3,5-disulfonate, disodium pyrocatechol-3,5-disulfonate, sodium 1,2-dihydroxybenzenedisulfonate, 1,2-dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt, 1,3-benzenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-, disodium salt
Clé InChI HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Nom IUPAC 4,5-dihydroxybenzène-1,3-acide disulfonique;hydrogène moléculaire ; sodium
Poids moléculaire (g/mol) 320.238
CID PubChem 131674010
Poids de la formule 332.21g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.