Learn More
Monohydrate de sel disodique d’acide 1,2-dihydroxybenzène-3,5-disulfonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
34.27€ - 384.92€
Identifiants chimiques
CAS 270573-71-2
Formule moléculaire C6H6Na2O9S2
Poids moléculaire (g/mol) 332.205
Numéro MDL MFCD00007473
Clé InChI ZLRROLLKQDRDPI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme tiron monohydrate, sodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate hydrate, unii-kht84q5m4r, 4,5-dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt monohydrate, kht84q5m4r, disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate hydrate, 1,2-dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate, 1,3-benzenedisulfonicacid, 4,5-dihydroxy-, sodium salt, hydrate 1:2:1, 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonic acid, sodium salt, sodium salt, hydrate, sdd
CID PubChem 2723960
Nom IUPAC disodium ; 4,5-dihydroxybenzène-1,3-disulfonate ; hydrate
SMILES C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)[O-])O)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11480293
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11439.14
25 g
34.27€
25g
11490293
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11439.22
100 g
95.48€
100g
11400303
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11439.36
500 g
384.92€
500g
Description
Description
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate, is used as a colorimetric reagent for iron, manganese, titanium, molybdenum, and complexes of zirconium. It is used as a metal indicator. It is used for Chelate titration, colorimetry, fluorometry and masking reagent. It is used in chemical research, pharmaceutical research and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel disodique de l’acide 1,2-dihydroxybenzène-3,5-disulfonique monohydrate est utilisé comme réactif colorimétrique pour le fer, le manganèse, le titane, le molybdène et les complexes de zirconium. Il est utilisé comme indicateur de métal. Il est employé pour la titration des chélates, la colorimétrie, la fluorométrie et comme réactif de masquage. Il est utilisé dans la recherche chimique et pharmaceutique, ainsi que comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il est aisément soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans des conditions normales Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Monohydrate de sel disodique d’acide 1,2-dihydroxybenzène-3,5-disulfonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals