Learn More
1,2-Dichloroéthane, 99,8+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1, 2-Dichloroethane |
Note relative au nom | 99.8+% |
Couleur | Orange à jaune |
Densité | 1.2500g/mL |
Quantité | 25 L |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | tambour métallique |
Forme physique | Poudre cristalline |
Indice de réfraction | 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589nm) |
Plage de pourcentage du dosage | 99.8+% |