Learn More
1,2-dichlorobenzène, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10751734
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-50-1
Numéro MDL MFCD00000535
Clé InChI RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
CID PubChem 7239
ChEBI CHEBI:35290
Nom IUPAC 1,2-dichlorobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Dichlorobenzene
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -15.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3000g/mL
Point d’ébullition 179.0°C to 180.0°C
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Baril métallique
Formule moléculaire C6H4Cl2
Formule linéaire C6H4Cl2
Indice de réfraction 1.5500 to 1.5520
Quantité 25 L
Beilstein 05, 201
Merck Index 15, 3065
Gravité spécifique 1.3
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.13g/L(20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents,miscible with alcohol,ether and benzene
Poids moléculaire (g/mol) 147
Poids de la formule 147
Tension de vapeur 1.3mbar at 20°C
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide