Learn More
1,2-dichlorobenzène, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10060900
1,2-dichlorobenzène, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10060900
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Code produit. 10060900
Marque: Thermo Scientific Acros 113180025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-50-1
Numéro MDL MFCD00000535
Clé InChI RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, clorobenAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7239
ChEBI CHEBI:35290
Nom IUPAC 1,2-dichlorobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Dichlorobenzene
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -15.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3000g/mL
Point d’ébullition 179.0°C to 180.0°C
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H4Cl2
Formule linéaire C6H4Cl2
Indice de réfraction 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589nm)
Quantité 2.5 L
Numéro UN 1591
Beilstein 05, 201
Merck Index 15, 3065
Poids moléculaire (g/mol) 146.998
Poids de la formule 147
Tension de vapeur 1.3mbar at 20°C
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467084 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/10/2024 Catalog Number113180010,113180025,113180250
Numéro de lotA0462071 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/04/2024 Catalog Number113180010,113180025,113180050,113180250
Numéro de lotB0541082A Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number113180010,113180025,113180050,113180250
Numéro de lotB0540470A Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog Number113180010,113180025,113180050,113180250
Numéro de lotB0539169A Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog Number113180010,113180025,113180050,113180250
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dichlorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1,2-dichlorobenzène, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals >