Learn More
1,2-dibromoéthane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11974481
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-93-4
Formule moléculaire C2H4Br2
Poids moléculaire (g/mol) 187.86
Clé InChI PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene dibromide, ethylene bromide, sym-dibromoethane, ethane, 1,2-dibromo, alpha,beta-dibromoethane, bromuro di etile, 1,2-dibromaethan, 1,2-dibroomethaan, 1,2-ethylene dibromide, aadibroom
CID PubChem 7839
ChEBI CHEBI:28534
Nom IUPAC 1,2-dibromoéthane
SMILES C(CBr)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dibromoethane
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 9.0°C to 10.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 2.1730g/mL
Point d’ébullition 131.0°C to 132.0°C
Point d’éclair >104°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire BrCH2CH2Br
Indice de réfraction 1.5375 to 1.5395
Quantité 2.5 L
Beilstein 01,9
Fieser 01,374; 04,126; 05,187; 12,570
Merck Index 15,385
Gravité spécifique 2.173
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Poids de la formule 187.86
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide