Learn More
1,2-dibromoéthane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 1,2-dibromoéthane est largement utilisé comme source de brome dans la synthèse organique. Il est utilisé comme fumigant pour le traitement des grumes pour les termites et les coléoptères, pour le contrôle des papillons dans les ruches. Il trouve son application pour faire du bromure de vinyle, précurseur de certains retardateurs d’incendie. Il est utilisé comme intermédiaire dans la préparation des colorants et des produits pharmaceutiques. Il est également utilisé comme piégeur de plomb dans les mélanges antivibrations ajoutés aux essences.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’acétone, du benzène, de l’éther diéthylique et de l’acétate d’éthyle. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Précautions particulières à respecter pour la manipulation. Consultez la FDS avant l’achat. Les fiches signalétiques sont disponibles en ligne à l’adresse www.alfa.com.
Le 1,2-dibromoéthane est largement utilisé comme source de brome dans la synthèse organique. Il est utilisé comme fumigant pour le traitement des grumes pour les termites et les coléoptères, pour le contrôle des papillons dans les ruches. Il trouve son application pour faire du bromure de vinyle, précurseur de certains retardateurs d’incendie. Il est utilisé comme intermédiaire dans la préparation des colorants et des produits pharmaceutiques. Il est également utilisé comme piégeur de plomb dans les mélanges antivibrations ajoutés aux essences.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’acétone, du benzène, de l’éther diéthylique et de l’acétate d’éthyle. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Précautions particulières à respecter pour la manipulation. Consultez la FDS avant l’achat. Les fiches signalétiques sont disponibles en ligne à l’adresse www.alfa.com.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,2-Dibromoethane |
Point de fusion | 9°C to 10°C |
Densité | 2.179 |
Point d’ébullition | 132°C |
Point d’éclair | None |
Formule linéaire | BrCH2CH2Br |
Indice de réfraction | 1.5385 |
Quantité | 1000 g |
Numéro UN | UN1605 |
Sensibilité | Light sensitive |