Learn More
1,2-dibromoéthane, 98+ %, extra pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10386080
Click to view available options
Flacon en verre revêtu de plastique de 500 ml
Specifications
CAS 106-93-4
Point de fusion 9°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 131°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C2H4Br2
Numéro MDL 233
Quantité 500 mL
Poids de la formule 187.86g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2-Dibromoethane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.