Learn More
1,2-Dibromo-3-chloropropane, SPEX CertiPrep™ Code produit.: 16339167
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
1,2-Dibromo-3-chloropropane, SPEX CertiPrep™
Code produit. 16339167 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
1 mL
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Code produit. 16339167
Marque: SPEX Certiprep S1255
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
1,2-Dibromo-3-chloropropane96-12-81000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dibromo-3-chloropropane
CAS 96-12-8, 67-56-1
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
% min. CAS 0.1, 99.9
Quantité 1 mL
% max. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
Méthodes For US EPA Methods 8081, 8270
Formule moléculaire C3H5Br2Cl
Numéro MDL MFCD00039365
Clé InChI WBEJYOJJBDISQU-UHFFFAOYNA-N
SMILES ClCC(Br)CBr
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Nom IUPAC 1,2-dibromo-3-chloropropane
Poids moléculaire (g/mol) 236.33
CID PubChem 7280
ChEBI CHEBI:34044
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dibromo-3-chloropropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol, 1,2-dibromo-3-chloropropane
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1,2-Dibromo-3-chloropropane, SPEX CertiPrep™ >