Learn More
1,2-cyclohexanediol, 98 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10550191
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 931-17-9
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00003861
Clé InChI PFURGBBHAOXLIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-cyclohexanediol, 2-hydroxycyclohexanol, pyrocatechitol, 1,2-dihydroxycyclohexane, brenzkatechin, 1,2-benzenediol, hexahydro, brenzkatechin german, 1,2-trans-cyclohexanediol, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, mixture of cis and trans
CID PubChem 13601
ChEBI CHEBI:24567
Nom IUPAC cyclohexane-1,2-diol
SMILES C1CCC(C(C1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Cyclohexanediol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 73°C to 77°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 118°C to 120°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H10(OH)2
Quantité 100 g
Beilstein 06, 740
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 1,2-Cyclohexanediol, mixture of cis and trans