Learn More
1,2-Bis(triéthoxysilyl)éthane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15447008
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane is used as coating auxiliary agents, leather auxiliary agents, plastic auxiliary agents, surfactants and textile auxiliary agents. It is used to prepare mesoporous organosilica materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le1,2-bis(triéthoxysilyl)éthane est utilisé comme agents auxiliaires de revêtement, agents auxiliaires pour le cuir, agents auxiliaires plastique, surfactants et agents auxiliaires textiles. Il est utilisé pour préparer des matériaux organosiliciés mésoporeux.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, les hydrocarbures aromatiques et aliphatiques. Il s’hydrolyse au contact de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16068-37-4
Formule moléculaire C14H34O6Si2
Poids moléculaire (g/mol) 354.59
Numéro MDL MFCD00239362
Clé InChI IZRJPHXTEXTLHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-bis triethoxysilyl ethane, 4,4,7,7-tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladecane, 3,8-dioxa-4,7-disiladecane, 4,4,7,7-tetraethoxy, ethylenebis triethoxysilane, bis triethoxysilyl ethane, hexaethoxydisilethylene, bis 1,2-triethoxysilyl ethane, 1,2-bis triethoxysilyl ethane,, triethoxysilyl ethyl triethoxysilane, triethoxy 2-triethoxysilylethyl silane
CID PubChem 85266
Nom IUPAC triéthoxy(2-triéthoxysilyléthyl)silane
SMILES CCO[Si](CC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 119°C
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane
Quantité 5 mL
Formule linéaire [-CH2Si(OC2H5)3]2
Point d’éclair 113°C (235°F)
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,aromatic and aliphatic hydrocarbons. Hydrolyzes with water.
Poids de la formule 354.59
Pourcentage de pureté 95%
Indice de réfraction 1.411
Densité 0.958