Learn More
Chlorure de nickel(II) de 1,2-bis(diphénylphosphino)éthane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777525
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
14647-23-5
C26H24Cl2NiP2
528.02
MFCD00013313
XXECWTBMGGXMKP-UHFFFAOYSA-L
1,2-bis diphenylphosphino ethane nickel ii chloride
131664338
nickel(2+) [2-(diphénylephosphaniumyl)éthyl]diphénylephosphanium dichlorure
Cl[Ni]Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
14647-23-5
C26H24Cl2NiP2
528.02
MFCD00013313
XXECWTBMGGXMKP-UHFFFAOYSA-L
1,2-bis diphenylphosphino ethane nickel ii chloride
131664338
nickel(2+) [2-(diphénylephosphaniumyl)éthyl]diphénylephosphanium dichlorure
Cl[Ni]Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 1, 2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 263.0°C to 265.0°C
Couleur Orange au rouge
Analyse élémentaire 98.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 528.02
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.