Learn More
1,2-bis(dichlorophosphino)éthane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10165330 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10165330
Marque: Thermo Scientific Acros 321470010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 28240-69-9 | C2H4Cl4P2 | 231.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28240-69-9
Formule moléculaire C2H4Cl4P2
Poids moléculaire (g/mol) 231.81
Numéro MDL MFCD00009609
Clé InChI SBWAJHLQMFBNIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-bis dichlorophosphino ethane, phosphonous dichloride, 1,2-ethanediylbis, ethylenebis dichlorophosphine, phosphonous dichloride, p,p'-1,2-ethanediylbis, phosphonous dichloride,p,p'-1,2-ethanediylbis, dichloro 2-dichlorophosphanyl ethyl phosphane, ethylenebis phosphonous dichloride, 1,2-bis dichlorophosphine ethane, 1, 2-bis dichlorophosphino ethane, pubchem6472
CID PubChem 119904
Nom IUPAC dichloro(2-dichlorophosphanyléthyl)phosphane
SMILES C(CP(Cl)Cl)P(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Bis(dichlorophosphino)ethane
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.5300g/mL
Point d’ébullition 70.0°C (1.0 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2PCH2CH2PCl2
Indice de réfraction 1.5875 to 1.5935
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.53
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 231.81
Pourcentage de pureté 97%