Learn More
Tétrafluoroborate de 1,2-bis((2S,5S)-2,5-diméthylphospholano)éthane(cyclooctadiène)rhodium(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11925961
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 213343-65-8
Formule moléculaire C22H40BF4P2Rh
Poids moléculaire (g/mol) 556.22
Numéro MDL MFCD09038435
Clé InChI CVUPEPGZCZHSOF-BDNLEJQTNA-N
Synonyme 1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, --1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, s,s-me-bpe-rh, --1,2-bis 2s,5s-2,5-dimethylphospholano ethane cyclooctadiene-rhodium i tetrafluoroborate
CID PubChem 12964417
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C[C@H]1CC[C@H](C)P1CCP1[C@@H](C)CC[C@@H]1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis((2S,5S)-2,5-Dimethylphospholano)ethane(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 152.0°C to 156.0°C
Couleur Marron à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 500 mg
Nom IUPAC 1-[2-(2,5-diméthylephospholan-1-yl)éthyl]-2,5-diméthylephospholane cycloocta-1,5-diène tétrafluoroboranuide rhodium
Poids de la formule 556.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Bis((2S,5S)-2,5-dimethylphospholano)ethane(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.