Learn More
1,2-Bis(2-nitrophénoxy)éthane, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11470277
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51661-19-9
Formule moléculaire C14H12N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 304.26
Numéro MDL MFCD00024226
Clé InChI DEHTVRKGDUCXRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-bis o-nitrophenoxy ethane, 1,2-bis 2-nitrophenoxy ethane, 1-nitro-2-2-2-nitrophenoxy ethoxy benzene, ethylene glycol bis 2-nitrophenyl ether, 1,1'-ethane-1,2-diylbis oxy bis 2-nitrobenzene, bis 2-nitrophenoxy ethane, acmc-20a59z, 1,2-di o-nitrophenoxy ethane, 2,2'-ethylenedioxy bis 1-nitrobenzene, 2-nitro-1-2-2-nitrophenoxy ethoxy benzene
CID PubChem 394580
Nom IUPAC 1-nitro-2-[2-(2-nitrophenoxy)ethoxy]benzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1OCCOC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis(2-nitrophenoxy)ethane
Point de fusion 167°C to 170°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 304.26
Pourcentage de pureté 98%