Learn More
1,2-Benzisoxazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
1,2-Benzisoxazole derivative zonisamide is a novel antiepileptic drug and is effective for the treatment of partial seizures. 1,2-Benzisoxazole is a potential substrates of rabbit liver aldehyde oxidase. It is used to produce 5-nitro-benzo[d]isoxazole. It is involved in manufacturing medicines ( antiepileptics and antipsychotics).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 4,1 mg/ml dans l’eau à 25°C
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker à 4°C. Stocker dans l‘obscurité. Incompatible avec les agents légers et oxydants.
Soluble dans l’eau. 4,1 mg/ml dans l’eau à 25°C
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker à 4°C. Stocker dans l‘obscurité. Incompatible avec les agents légers et oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,2-Benzisoxazole |
Densité | 1.169 |
Point d’ébullition | 90°C to 92°C (15 mmHg) |
Point d’éclair | 86°C (186°F) |
Indice de réfraction | 1.562 |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 2154 |
Sensibilité | Light sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. 4.1mg/mL in water at 25°C |
Poids de la formule | 119.12 |