Learn More
1-(2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-yl)éthan-1-one,97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)ethan-1-one |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 162.19 |
Pourcentage de pureté | 97% |